Imprimer
2-(Trifluoromethyl)isonicotinonitrile ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carbonitrile
PC49309-250MG PC49309-1G
APOSPC49309-250MGEA 174 EUR
APOSPC49309-250MG APOSPC49309-1G
2-(Trifluoromethyl)isonicotinonitrile ≥95%
2-(Trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Formule: C₇H₃F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848100
Numéro CAS: 916210-02-1