Imprimer
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): [2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methylamine, (2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)methanamine
PC49308-1G PC49308-250MG
APOSPC49308-1GEA 1450 EUR
APOSPC49308-1G APOSPC49308-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₇F₃N₂
Poids moléculaire: 176.139 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100735
Numéro CAS: 916304-20-6