Imprimer
5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1H-Benzimidazol-5-yl)sulphur pentafluoride, 5-(Pentafluorosulphanyl)-1H-benzimidazole
PC49306-1G PC49306-250MG
APOSPC49306-1GEA 279 EUR
APOSPC49306-1G APOSPC49306-250MG
5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₅F₅N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22370117
Numéro CAS: 663179-60-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III