Imprimer
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(Trifluoromethoxy)anthranilonitrile, 2-Cyano-4-(trifluoromethoxy)aniline
PC49304-1G PC49304-5G
APOSPC49304-1GEA 187 EUR
APOSPC49304-1G APOSPC49304-5G
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₃N₂O
Poids moléculaire: 202.133 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06408813
Numéro CAS: 549488-77-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III