Imprimer
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Chloro-2-ethenyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-3-vinylbenzotrifluoride
PC49303-1G PC49303-250MG
APOSPC49303-1GEA 145 EUR
APOSPC49303-1G APOSPC49303-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene
Formule: C₉H₆ClF₃
Poids moléculaire: 206.592 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08461655
Numéro CAS: 828267-49-8
UN: 1993
ADR: 3 III