Imprimer
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-trifluoromethoxyphenylboronic acid, (5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC49296-1G PC49296-5G PC49296-25G
APOSPC49296-1GEA 33.5 EUR
APOSPC49296-1G APOSPC49296-5G APOSPC49296-25G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₅BBrF₃O₃
Poids moléculaire: 284.823 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11504857
Numéro CAS: 1072951-56-4