Imprimer
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC49295-1G PC49295-250MG PC49295-5G
APOSPC49295-1GEA 143 EUR
APOSPC49295-1G APOSPC49295-250MG APOSPC49295-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₅BBrF₃O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19237163
Numéro CAS: 959997-86-5