4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 5-Borono-2-bromobenzotrifluoride, 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule:
C₇H₅BBrF₃O₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD13181652 Numéro CAS: 1310383-25-5 |