Imprimer
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49293-1G PC49293-250MG
APOSPC49293-1GEA 186 EUR
APOSPC49293-1G APOSPC49293-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₅BBrF₃O₃
Poids moléculaire: 284.823 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22580724
Numéro CAS: 2304634-32-8