Imprimer
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid, 2-Borono-5-bromobenzotrifluoride, (4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC49292-1G PC49292-5G PC49292-25G
APOSPC49292-1GEA 62.5 EUR
APOSPC49292-1G APOSPC49292-5G APOSPC49292-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₅BBrF₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18447612
Numéro CAS: 1394346-22-5