Imprimer
3-Bromo-2-(difluoromethyl)thiophene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49290-1G PC49290-5G PC49290-250MG
APOSPC49290-1GEA 219 EUR
APOSPC49290-1G APOSPC49290-5G APOSPC49290-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethyl)thiophene 95%
3-Bromo-2-(difluoromethyl)thiophene
Formule: C₅H₃BrF₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22580723
Numéro CAS: 1403667-53-7