Imprimer
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,6-Difluoro-2-hydroxyanisole, 3,6-Difluoroguaiacol
PC49285-1G PC49285-250MG PC49285-5G
APOSPC49285-1GEA 288 EUR
APOSPC49285-1G APOSPC49285-250MG APOSPC49285-5G
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol 95%
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol
Formule: C₇H₆F₂O₂
Point d'ébullition: 113,5…114.5 °C (37 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827564
Numéro CAS: 75626-22-1