Imprimer
2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2-ethynyl-3-fluorobenzene
PC49284-1G PC49284-250MG
APOSPC49284-1GEA 406 EUR
APOSPC49284-1G APOSPC49284-250MG
2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
Formule: C₈H₄BrF
Poids moléculaire: 199.02 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22460481
Numéro CAS: 1401670-91-4