Imprimer
5-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-ethynyl-1-fluorobenzene
PC49283-1G PC49283-250MG PC49283-5G
APOSPC49283-1GEA 92.8 EUR
APOSPC49283-1G APOSPC49283-250MG APOSPC49283-5G
5-Bromo-2-fluorophenylacetylene
5-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Formule: C₈H₄BrF
Poids moléculaire: 199.02 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08703533
Numéro CAS: 657427-46-8