3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅F₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16999720 Numéro CAS: 1243312-51-7 |