Imprimer
6-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Fluoro-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid, 6-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-6-fluorobenzo[b]thiophene
PC49280-1G PC49280-250MG
APOSPC49280-1GEA 284 EUR
APOSPC49280-1G APOSPC49280-250MG
6-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 95%
6-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅FO₂S
Poids moléculaire: 196.198 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06655861
Numéro CAS: 142329-23-5