Imprimer
2,2-Difluoroethyl methanesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC49275-1G PC49275-250MG
APOSPC49275-1GEA 623 EUR
APOSPC49275-1G APOSPC49275-250MG
2,2-Difluoroethyl methanesulphonate
2,2-Difluoroethyl methanesulphonate
Formule: C₃H₆F₂O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442174
Numéro CAS: 163035-65-2