Imprimer
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49273-1G PC49273-5G PC49273-10G
APOSPC49273-1GEA 24.8 EUR
APOSPC49273-1G APOSPC49273-5G APOSPC49273-10G
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂ClF₂N
Point de fusion: 48…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659465
Numéro CAS: 146780-26-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III