Imprimer
2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-1-ethynyl-4-fluorobenzene
PC49260-1G PC49260-250MG PC49260-5G
APOSPC49260-1GEA 248 EUR
APOSPC49260-1G APOSPC49260-250MG APOSPC49260-5G
2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Formule: C₈H₄BrF
Poids moléculaire: 199.02 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08703532
Numéro CAS: 1057670-01-5