Imprimer
2-Bromo-5-(difluoromethyl)thiophene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49250-250MG PC49250-500MG
APOSPC49250-250MGEA 42.2 EUR
APOSPC49250-250MG APOSPC49250-500MG
2-Bromo-5-(difluoromethyl)thiophene
2-Bromo-5-(difluoromethyl)thiophene
Formule: C₅H₃BrF₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22378823
Numéro CAS: 924646-90-2