Imprimer
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49242-1G PC49242-250MG PC49242-5G
APOSPC49242-1GEA 29 EUR
APOSPC49242-1G APOSPC49242-250MG APOSPC49242-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃NO
Poids moléculaire: 266.015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22378817
Numéro CAS: 928136-78-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III