5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-(5-Carboxythien-2-yl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule:
C₁₀H₇F₃N₂O₂S Point de fusion: 212…215 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00206674 Numéro CAS: 223499-20-5 |