Imprimer
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-4-carboxy-α,α,α-trifluoroanisole
PC49212-1G PC49212-5G
APOSPC49212-1GEA 112 EUR
APOSPC49212-1G APOSPC49212-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₃
Point de fusion: 126,5…126.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110888
Numéro CAS: 85373-96-2