Imprimer
Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49203-1G PC49203-5G PC49203-25G
APOSPC49203-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49203-1G APOSPC49203-5G APOSPC49203-25G
Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Point de fusion: 23…24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13195461
Numéro CAS: 84832-02-0