3,5-Difluoro-2-hydroxyphenacyl bromide 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Bromo-1-(3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-(Bromoacetyl)-4,6-difluorophenol, 2-Bromo-3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formule:
C₈H₅BrF₂O₂ Poids moléculaire: 251.025 g/mol Point de fusion: 67.1…71.6 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD19053258 Numéro CAS: 1192815-24-9 UN: 3263 ADR: 8 II |