Imprimer
3-(Difluoromethyl)benzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC49200-5G PC49200-1G PC49200-25G
APOSPC49200-5GEA 0 EUR
APOSPC49200-5G APOSPC49200-1G APOSPC49200-25G
3-(Difluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18791600
Numéro CAS: 1263178-51-3
UN: 3265
ADR: 8,III