Imprimer
7-Bromo-5-fluoroquinoxaline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 7-Bromo-5-fluoro-1,4-benzodiazine
PC49185-100MG PC49185-1G PC49185-250MG
APOSPC49185-100MGEA 39.3 EUR
APOSPC49185-100MG APOSPC49185-1G APOSPC49185-250MG
7-Bromo-5-fluoroquinoxaline 98%
7-Bromo-5-fluoroquinoxaline
Formule: C₈H₄BrFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19053255
Numéro CAS: 1210048-05-7