2'-Amino-5'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(2-Amino-5-bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 4-Bromo-2-(trifluoroacetyl)aniline, 1-(2-Amino-5-bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formule:
C₈H₅BrF₃NO Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD18071073 Numéro CAS: 1233967-22-0 |