Imprimer
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-1,3-difluoro-4-nitrobenzene
PC49157-1G PC49157-5G PC49157-25G
APOSPC49157-1GEA 33.5 EUR
APOSPC49157-1G APOSPC49157-5G APOSPC49157-25G
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene 98%
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Point de fusion: 48…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12545882
Numéro CAS: 103977-78-2