Imprimer
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 6-Bromo-α,α-difluoro-2-picoline
PC49145-10G PC49145-1G PC49145-5G
APOSPC49145-10GEA 284 EUR
APOSPC49145-10G APOSPC49145-1G APOSPC49145-5G
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine 95+%
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₂N
Densité: 1,7025 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16140194
Numéro CAS: 872365-91-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III