5-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetylene, 5-Ethynyl-α,α,α-trifluoro-2-picoline
Formule:
C₈H₄F₃N Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD13189725 Numéro CAS: 1196155-24-4 |