4-Fluoro-3-nitropyridine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₃FN₂O₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04114254 Numéro CAS: 115812-96-9 |