Imprimer
(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC49122-1G PC49122-500MG
APOSPC49122-1GEA 241 EUR
APOSPC49122-1G APOSPC49122-500MG
(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798046
Numéro CAS: 179524-68-6
UN: 3265
ADR: 8,II