2-Fluoro-4-iodonitrobenzene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₃FINO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18396989 Numéro CAS: 2996-31-8 |