Imprimer
5-Fluoro-2-iodo-4-nitrotoluene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-5-iodo-4-methylnitrobenzene, 1-Fluoro-4-iodo-5-methyl-2-nitrobenzene
PC49091-1G PC49091-250MG PC49091-5G
APOSPC49091-1GEA 169 EUR
APOSPC49091-1G APOSPC49091-250MG APOSPC49091-5G
5-Fluoro-2-iodo-4-nitrotoluene
5-Fluoro-2-iodo-4-nitrotoluene
Formule: C₇H₅FINO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27937150
Numéro CAS: 1803811-31-5