Imprimer
4'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC49089-1G PC49089-250MG PC49089-5G
APOSPC49089-1GEA 150 EUR
APOSPC49089-1G APOSPC49089-250MG APOSPC49089-5G
4'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
4'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
Formule: C₈H₃BrF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19439730
Numéro CAS: 617706-18-0