Imprimer
2,3-Difluoro-4-iodoaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49086-1G PC49086-5G
APOSPC49086-1GEA 87 EUR
APOSPC49086-1G APOSPC49086-5G
2,3-Difluoro-4-iodoaniline
2,3-Difluoro-4-iodoaniline
Formule: C₆H₄F₂IN
Poids moléculaire: 255.004 g/mol
Point de fusion: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21602052
Numéro CAS: 1026989-94-5