Imprimer
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Cyano-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-4-cyanobenzotrifluoride
PC49084-1G PC49084-250MG PC49084-5G
APOSPC49084-1GEA 24.8 EUR
APOSPC49084-1G APOSPC49084-250MG APOSPC49084-5G
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₃N₂
Poids moléculaire: 186.134 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072580
Numéro CAS: 1220630-83-0