Imprimer
4-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)anisole, 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl ether, 4-Bromo-2-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
PC49083-1G PC49083-25G PC49083-5G
APOSPC49083-1GEA 31.9 EUR
APOSPC49083-1G APOSPC49083-25G APOSPC49083-5G
4-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride
4-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride
Formule: C₈H₆BrF₃O
Poids moléculaire: 255.032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194486
Numéro CAS: 944805-63-4