Imprimer
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC4908-1G PC4908-500MG
APOSPC4908-1GEA 977 EUR
APOSPC4908-1G APOSPC4908-500MG
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate 97%
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate
Formule: C₁₇H₁₅F₃N₂O₄
Poids moléculaire: 368.307 g/mol
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00974993
Numéro CAS: 338392-13-5