Imprimer
3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 6-Amino-3-bromo-2-(trifluoromethyl)phenol, 4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC49077-1G PC49077-250MG
APOSPC49077-1GEA 406 EUR
APOSPC49077-1G APOSPC49077-250MG
3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride 96%
3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD25541884
Numéro CAS: 1445995-79-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III