Imprimer
2-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α-Bromo-2-fluoro-4-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-nitrobenzene
PC49076-1G PC49076-250MG PC49076-5G
APOSPC49076-1GEA 95.7 EUR
APOSPC49076-1G APOSPC49076-250MG APOSPC49076-5G
2-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
2-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Poids moléculaire: 234.023 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10000853
Numéro CAS: 127349-56-8
UN: 3261
ADR: 8 II