Imprimer
2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49075-1G PC49075-250MG PC49075-5G
APOSPC49075-1GEA 270 EUR
APOSPC49075-1G APOSPC49075-250MG APOSPC49075-5G
2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 97%
2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194330
Numéro CAS: 208777-19-9