Imprimer
3-[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
PC49072-1G PC49072-5G
APOSPC49072-1GEA 87 EUR
APOSPC49072-1G APOSPC49072-5G
3-[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid 98%
3-[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Formule: C₁₀H₈F₄O₂
Poids moléculaire: 236.163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025397
Numéro CAS: 916420-73-0