Imprimer
4-Bromo-7-fluoroindan-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2,3-dihydro-7-fluoro-1H-inden-1-one, 4-Bromo-7-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 4-Bromo-2,3-dihydro-7-fluoro-1-oxo-1H-indene
PC49069-1G PC49069-250MG PC49069-5G
APOSPC49069-1GEA 49.3 EUR
APOSPC49069-1G APOSPC49069-250MG APOSPC49069-5G
4-Bromo-7-fluoroindan-1-one
4-Bromo-7-fluoroindan-1-one
Formule: C₉H₆BrFO
Poids moléculaire: 229.046 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17677340
Numéro CAS: 1003048-72-3