2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(Bromomethyl)-2,4-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Bromomethyl)-2,6-difluorobenzotrifluoride
Formule:
C₈H₄BrF₅ Poids moléculaire: 275.013 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD25541882 Numéro CAS: 1445995-80-1 UN: 3265 ADR: 8 II |