2-Chloroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloroethyl triflate
Formule:
C₃H₄ClF₃O₃S Poids moléculaire: 212.575 g/mol Point de fusion: –50.5…–50 °C Densité: 1.6 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18074401 Numéro CAS: 73323-80-5 UN: 2810 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...