Imprimer
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Fluoro-3-vinylbenzotrifluoride, 1-Ethenyl-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC49020-1G PC49020-5G
APOSPC49020-1GEA 92.8 EUR
APOSPC49020-1G APOSPC49020-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Formule: C₉H₆F₄
Poids moléculaire: 190.138 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18909663
Numéro CAS: 1298094-29-7
UN: 1993
ADR: 3 II