Imprimer
2-Bromo-3-chloro-5-fluoropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49018-1G PC49018-250MG PC49018-100MG
APOSPC49018-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49018-1G APOSPC49018-250MG APOSPC49018-100MG
2-Bromo-3-chloro-5-fluoropyridine
2-Bromo-3-chloro-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₂BrClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185350
Numéro CAS: 1214326-94-9