Imprimer
3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49010-1G PC49010-250MG
APOSPC49010-1GEA 116 EUR
APOSPC49010-1G APOSPC49010-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18071065
Numéro CAS: 1257535-02-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III